Tlačiť
1,4-Dioxane-2,5-dione ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20096.06 B20096.14
B20096.06EA 59.37 EUR
B20096.06 B20096.14
1,4-Dioxane-2,5-dione ≥97%
1,4-Dioxane-2,5-dione
Purity: 97% CAS No.: 502-97-6 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Melting Point: 81-83° MDL No.: MFCD00081108
Vzorec: C₄H₄O₄
Teplota tavenia: 81…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081108
Číslo CAS: 502-97-6
EINECS: 207-954-9