Tlačiť
Benzyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W215201-10KG-K W215201-1KG-K W215201-5KG-K
SIALW215201-10KG-KEA 941.44 EUR
SIALW215201-10KG-K SIALW215201-1KG-K SIALW215201-5KG-K
Benzyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Benzyl isovalerate
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
Číslo MDL: MFCD00048348
Číslo CAS: 103-38-8
EINECS: 203-106-7