Tlačiť
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31860.06 H31860.14
H31860.06EA 106.3 EUR
H31860.06 H31860.14
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde 97%
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 7035-09-8 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Characteristic Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD00033854
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00033854
Číslo CAS: 7035-09-8