Tlačiť
3-Buten-1-amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Butenylamine, 4-Amino-1-butene
L20157.03 L20157.06
L20157.03EA 155.64 EUR
L20157.03 L20157.06
3-Buten-1-amine 97%
3-Buten-1-amine
Purity: 97% CAS No.: 2524-49-4 Molecular Formula: C4H9N Formula Weight: 71.12 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4240 Odour: Amine-like Boiling Point: 74-77° Beilstein Reference: 1735803 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD03425859
Vzorec: C₄H₉N
Teplota varu: 74…77 °C
Hustota: 0,777
Teplota vzplanutia: –5 °C (23 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425859
Číslo CAS: 2524-49-4
ADR: 3,II