Tlačiť
Ethylmagnesium bromide 40% 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
347291000 347298000
347291000.EA 139.19 EUR
347291000. 347298000.
Ethylmagnesium bromide 40% 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Vzorec: C₂H₅BrMg
Hustota: 1,03 g/cm³
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000043
Číslo CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark brown Solution
Titration Grignard 2.80 to 3.20 M