Tlačiť
Ethylmagnesium bromide 0.9 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
210471000 210478000
210471000.EA 84.24 EUR
210471000. 210478000.
Ethylmagnesium bromide 0.9 M in THF, AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Vzorec: C₂H₅BrMg
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000043
Číslo CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown to grey-brown to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.85 to 1.15 M