3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H31756.03
H31756.06
H31756.03EA
77.42
EUR
H31756.03
H31756.06
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 351-52-0
Molecular Formula: C8H8ClFO
Formula Weight: 174.60
Melting Point: 35-39°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04973773
Vzorec:
C₈H₈ClFO Teplota tavenia: 35…39 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04973773 Číslo CAS: 351-52-0 OSN: 3261 ADR: 8,II |