Tlačiť
Diuron (N-(3,4-dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea) ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L02986.18 L02986.30
L02986.18EA 56.96 EUR
L02986.18 L02986.30
Diuron (N-(3,4-dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea) ≥97%
Diuron (N-(3,4-dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea)
Purity: 97% CAS No.: 330-54-1 Molecular Formula: C9H10Cl2N2O Formula Weight: 233.10 Odour: Odourless Melting Point: 157-160° Boiling Point: 180-190° dec. Beilstein Reference: 2215168 Merck Reference: 14,3382 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00018136
Vzorec: C₉H₁₀Cl₂N₂O
Teplota varu: 180…190 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 157…160 °C
Hustota: 1,48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00018136
Číslo CAS: 330-54-1
EINECS: 206-354-4
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3382