3-Hydroxy-3-methyl butyric acid ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-Hydroxyisovaleric acid, 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
42722.18
42722.30
42722.09
42722.18EA
183.31
EUR
42722.18
42722.30
42722.09
3-Hydroxy-3-methyl butyric acid ≥96%
3-Hydroxy-3-methyl butyric acid
Purity: 96%
CAS No.: 625-08-1
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.1
Refractive Index: 1.4408
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 128°/7mm
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1743952
MDL No.: MFCD00059081
Vzorec:
C₅H₁₀O₃ Teplota varu: 128 °C (7 mmHg) Hustota: 1,1 Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00059081 Číslo CAS: 625-08-1 |