Methallyltributyltin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L20186.03
L20186.06
L20186.03EA
103.09
EUR
L20186.03
L20186.06
Methallyltributyltin ≥98%
Methallyltributyltin
Purity: 98%
CAS No.: 67883-62-9
Molecular Formula: C16H34Sn
Formula Weight: 345.16
Refractive Index: 1.4875
Vzorec:
C₁₆H₃₄Sn Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03425867 Číslo CAS: 67883-62-9 OSN: 2788 ADR: 6.1,II |