Tlačiť
Methallyltributyltin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L20186.03 L20186.06
L20186.03EA 103.09 EUR
L20186.03 L20186.06
Methallyltributyltin ≥98%
Methallyltributyltin
Purity: 98% CAS No.: 67883-62-9 Molecular Formula: C16H34Sn Formula Weight: 345.16 Refractive Index: 1.4875
Vzorec: C₁₆H₃₄Sn
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425867
Číslo CAS: 67883-62-9
OSN: 2788
ADR: 6.1,II