Tlačiť
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl (S)-(+)-3-Hydroxybutyrate, (S)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
L19996.06 L19996.14
L19996.06EA 152.61 EUR
L19996.06 L19996.14
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Purity: 98% CAS No.: 53562-86-0 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 56-58°/11mm Beilstein Reference: 1720583 Optical Rotation: +48.5° (c=1.3 in chloroform) MDL No.: MFCD00064461
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Mw: 118.13 g/mol
Teplota varu: 56…58 °C (11 mmHg)
Hustota: 1.055
Teplota vzplanutia: 73 °C (163 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064461
Číslo CAS: 53562-86-0
EINECS: 258-628-8