Tlačiť
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
L14151.03 L14151.06 L14151.14
L14151.03EA 52.55 EUR
L14151.03 L14151.06 L14151.14
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Purity: 98% CAS No.: 3976-69-0 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4220 Odour: Pleasant Boiling Point: 56-58°/11mm Beilstein Reference: 3648161 Optical Rotation: -48.5° (c=1.3 in chloroform) MDL No.: MFCD00063289
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Teplota varu: 56…58 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,055
Teplota vzplanutia: 73 °C (163 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063289
Číslo CAS: 3976-69-0
EINECS: 223-610-0