Tlačiť
Chlorovodík 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
388361000.EA 225.18 EUR
388361000. 388368000.
Chlorovodík 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Teplota vzplanutia: 17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N