Diethyl propylphosphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Diethyl 1-propylphosphonate
A17105.09
A17105.18
A17105.09EA
54.15
EUR
A17105.09
A17105.18
Diethyl propylphosphonate ≥97%
Diethyl propylphosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 18812-51-6
Molecular Formula: C7H17O3P
Formula Weight: 180.19
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 94-96°/12mm
MDL No.: MFCD00015139
Vzorec:
C₇H₁₇O₃P Teplota varu: 94…96 °C (12 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015139 Číslo CAS: 18812-51-6 |