Tlačiť
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
L19818.03 L19818.06
L19818.03EA 78.62 EUR
L19818.03 L19818.06
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 149507-26-6 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Melting Point: 237-239° Beilstein Reference: 7370120
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Teplota tavenia: 237…239 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00807404
Číslo CAS: 149507-26-6