Tlačiť
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
H26064.06 H26064.03
H26064.06EA 70.6 EUR
H26064.06 H26064.03
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 78495-63-3 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD02179483
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179483
Číslo CAS: 78495-63-3