Isoquinoline-5-amine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
L01223.03
L01223.06
L01223.14
L01223.03EA
38.83
EUR
L01223.03
L01223.06
L01223.14
Isoquinoline-5-amine 99%
Isoquinoline-5-amine
Purity: 99%
CAS No.: 1125-60-6
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 126-131°
Beilstein Reference: 114465
Vzorec:
C₉H₈N₂ Teplota tavenia: 126…131 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006907 Číslo CAS: 1125-60-6 EINECS: 214-408-3 |