Tlačiť
Isoquinoline-5-amine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
159420010 159420050
ACRO159420010EA 47.33 EUR
ACRO159420010 ACRO159420050
Isoquinoline-5-amine 99%
Isoquinoline-5-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota tavenia: 127…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006907
Číslo CAS: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %