Tlačiť
Isobutylene oxide (2,2-dimethyloxirane, 1,2-epoxy-2-methylpropane) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isobutylene oxide
348500250 348501000
ACRO348500250EA 150.82 EUR
ACRO348500250 ACRO348501000
Isobutylene oxide (2,2-dimethyloxirane, 1,2-epoxy-2-methylpropane) 98%
Isobutylene oxide (2,2-dimethyloxirane, 1,2-epoxy-2-methylpropane)
Vzorec: C₄H₈O
Teplota vzplanutia: –32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066354
Číslo CAS: 558-30-5
EINECS: 209-193-8
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %