Tlačiť
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
L02727.09 L02727.18
L02727.09EA 81.03 EUR
L02727.09 L02727.18
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide ≥99%
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Purity: 99% CAS No.: 1131-01-7 Molecular Formula: C10H12ClNO Formula Weight: 197.67 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 781309
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO
Teplota tavenia: 143…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000926
Číslo CAS: 1131-01-7
EINECS: 214-460-7