Tlačiť
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Dodávateľ: REAGECON
EFS3 EFS35
REGEEFS3EA 73.41 EUR
REGEEFS3 REGEEFS35
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8