Tlačiť
Železo, powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
A10411.0IEA 250.35 EUR
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
Železo, powder
Železo
Vzorec: Fe
Mw: 55.85
Teplota varu: 3000
Teplota tavenia: 1535
Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010999
Číslo CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05109