Tlačiť
Sodium cyanamidate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
495905-25G 495905-5G
SIAL495905-25GEA 207.38 EUR
SIAL495905-25G SIAL495905-5G
Sodium cyanamidate, Sigma-Aldrich®
Sodium cyanamidate
Vzorec: CHN₂Na
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00066500
Číslo CAS: 17292-62-5
EINECS: 241-322-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III