Tlačiť
4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21443.03 B21443.06 B21443.14
B21443.03EA 29.08 EUR
B21443.03 B21443.06 B21443.14
4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
4-tert-Butylcalix[8]arene
Purity: 96% CAS No.: 68971-82-4 Molecular Formula: C88H112O8 Formula Weight: 1297.87 Melting Point: 411-412° Beilstein Reference: 2612052
Vzorec: C₈₈H₁₁₂O₈
Teplota tavenia: 411…412 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075392
Číslo CAS: 68971-82-4