Tlačiť
Calix[4]arene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21320.03 B21320.06
B21320.03EA 157.24 EUR
B21320.03 B21320.06
Calix[4]arene ≥98%
Calix[4]arene
Purity: 98% CAS No.: 74568-07-3 Molecular Formula: C28H24O4 Formula Weight: 424.50 Melting Point: 315-318° MDL No.: MFCD00143912
Vzorec: C₂₈H₂₄O₄
Teplota tavenia: 315…318 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233673
Číslo CAS: 74568-07-3