Tlačiť
Calix[4]arene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
290190010 290190050
ACRO290190010EA 123.95 EUR
ACRO290190010 ACRO290190050
Calix[4]arene 98%
Calix[4]arene
Vzorec: C₂₈H₂₄O₄
Teplota tavenia: 315…318 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233673
Číslo CAS: 74568-07-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %