Tlačiť
Cacodylic acid sodium salt trihydrate 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
214970250 214971000 214975000 214970100
ACRO214970250EA 112.96 EUR
ACRO214970250 ACRO214971000 ACRO214975000 ACRO214970100
Cacodylic acid sodium salt trihydrate 98%, pure
Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Vzorec: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Mw: 213.94
Teplota tavenia: 77…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149079
Číslo CAS: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
OSN: 1688
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %