Tlačiť
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
246956-1G 246956-25G 246956-5G
SIAL246956-1GEA 47.33 EUR
SIAL246956-1G SIAL246956-25G SIAL246956-5G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
Číslo MDL: MFCD00004068
Číslo CAS: 18531-99-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III