(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
L08423.03
L08423.06
L08423.14
L08423.03EA
39.23
EUR
L08423.03
L08423.06
L08423.14
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Purity: 99%
CAS No.: 18531-99-2
Molecular Formula: C20H14O2
Formula Weight: 286.33
Odour: Characteristic
Melting Point: 206-211°
Beilstein Reference: 3592999
Merck Reference: 14,1226
Optical Rotation: -34.5 (c=1 in THF)
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004068
Vzorec:
C₂₀H₁₄O₂ Teplota tavenia: 206…211 °C Hustota: 1,301 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD19441803 Číslo CAS: 18531-99-2 OSN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1226 |