Tlačiť
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
224310010 224310050 224310250
ACRO224310010EA 40.51 EUR
ACRO224310010 ACRO224310050 ACRO224310250
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
Teplota tavenia: 205…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004068
Číslo CAS: 18531-99-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)