Tlačiť
Strychnine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
158950250 158951000
ACRO158950250EA 130.77 EUR
ACRO158950250 ACRO158951000
Strychnine 98%
Strychnine
Vzorec: C₂₁H₂₂N₂O₂
Teplota tavenia: 284…286 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005941
Číslo CAS: 57-24-9
EINECS: 200-319-7
OSN: 1692
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %