Chromium diboride ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Chromium boride
12570.14
12570.22
12570.14EA
98.68
EUR
12570.14
12570.22
Chromium diboride ≥99% (metals basis)
Chromium diboride
Purity: 99%
CAS No.: 12007-16-8
Molecular Formula: CrB2
Formula Weight: 73.62
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016043
Vzorec:
B₂Cr Mw: 73.62 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016043 Číslo CAS: 12007-16-8 EINECS: 234-499-3 |