Tlačiť
Titanium diboride ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Titanium boride
44558.09 44558.18
44558.09EA 55.76 EUR
44558.09 44558.18
Titanium diboride ≥99.5% (metals basis)
Titanium diboride
Purity: 99.5% CAS No.: 12045-63-5 Molecular Formula: B2Ti Formula Weight: 69.50 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.38 Appearance: Gray Odour: Odourless Melting Point: 3225° MDL No.: MFCD00049595
Vzorec: B₂Ti
Mw: 69.5
Teplota tavenia: 3225 °C
Hustota: 4.38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049595
Číslo CAS: 12045-63-5
EINECS: 234-961-4