Tlačiť
Hafnium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Zr) (max. 2% Zr)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Hafnium boride
43664.30 43664.09 43664.18
43664.30EA 1625.75 EUR
43664.30 43664.09 43664.18
Hafnium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Zr) (max. 2% Zr)
Hafnium diboride
Purity: 99.5% CAS No.: 12007-23-7 Molecular Formula: B2Hf Formula Weight: 200.11 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 10.5 Melting Point: 3250° MDL No.: MFCD00016125
Vzorec: B₂Hf
Mw: 200.11
Teplota tavenia: 3250 °C
Hustota: 10.5
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016125
Číslo CAS: 12007-23-7
EINECS: 234-500-7