Bis(4-hydroxyphenyl) sulphide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4,4'-Thiodiphenol
L04308.22
L04308.36
L04308.22EA
66.99
EUR
L04308.22
L04308.36
Bis(4-hydroxyphenyl) sulphide ≥98%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 2664-63-3
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Melting Point: 151-155°
Beilstein Reference: 2050739
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002349
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₂S Teplota tavenia: 151…155 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002349 Číslo CAS: 2664-63-3 EINECS: 220-197-9 OSN: 3261 ADR: 8,II |