Tlačiť
Chloromethyl methyl sulphide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10858.09 L10858.18
L10858.09EA 66.99 EUR
L10858.09 L10858.18
Chloromethyl methyl sulphide 95%
Chloromethyl methyl sulphide
Purity: 95% CAS No.: 2373-51-5 Molecular Formula: CH3SCH2Cl Formula Weight: 96.58 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.4980 Odour: Stench Boiling Point: 104-105° Beilstein Reference: 1730851 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000923
Vzorec: C₂H₅ClS
Teplota varu: 104…105 °C
Hustota: 1,160
Teplota vzplanutia: 17 °C (62 °F)
Číslo MDL: MFCD00000923
Číslo CAS: 2373-51-5
EINECS: 219-148-4
ADR: 3,II