Potassium heptafluorotantalate ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Potassium heptafluorotantalate(V)
43733.09
43733.30
43733.18
43733.09EA
150.42
EUR
43733.09
43733.30
43733.18
Potassium heptafluorotantalate ≥99.99% (metals basis)
Potassium heptafluorotantalate
Purity: 99.99%
CAS No.: 16924-00-8
Molecular Formula: K2TaF7
Formula Weight: 392.14
Physical Form: Powder
Density: 4.560
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00042369
Vzorec:
F₇K₂Ta Hustota: 4,560 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042369 Číslo CAS: 16924-00-8 EINECS: 240-986-1 OSN: 3288 ADR: 6.1,III |