Potassium heptafluoroniobate ≥99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Potassium heptafluoroniobate(V)
51110.09
51110.18
51110.09EA
56.16
EUR
51110.09
51110.18
Potassium heptafluoroniobate ≥99.5%
Potassium heptafluoroniobate
Purity: 99.5%
CAS No.: 16924-03-1
Molecular Formula: K2NbF7
Formula Weight: 304.10
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00042368
Vzorec:
F₇K₂Nb Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042368 Číslo CAS: 16924-03-1 EINECS: 240-987-7 OSN: 3288 ADR: 6.1,III |