Tlačiť
4-Methoxy-2(5H)-furanone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
276680050 276680250
ACRO276680050EA 66.19 EUR
ACRO276680050 ACRO276680250
4-Methoxy-2(5H)-furanone 97%
4-Methoxy-2(5H)-furanone
Vzorec: C₅H₆O₃
Teplota varu: 130…131 °C (18mbar)
Teplota tavenia: 60…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071565
Číslo CAS: 69556-70-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %