Tlačiť
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
166490100 166490500
ACRO166490100EA 153.41 EUR
ACRO166490100 ACRO166490500
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride 98%
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O
Mw: 174.63
Teplota tavenia: 153…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012945
Číslo CAS: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light pink to grey to purple Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 163 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %