trans-Aconitic acid 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Trans-Propene-1,2,3-Tricarboxylic Acid, (E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid
B20087.14
B20087.22
B20087.PG
B20087.14EA
83.72
EUR
B20087.14
B20087.22
B20087.PG
trans-Aconitic acid 98
trans-Aconitic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4023-65-8
Molecular Formula: C6H6O6
Formula Weight: 174.11
Odour: Odourless
Melting Point: ca 190° dec.
MDL No.: MFCD00002721
Vzorec:
C₆H₆O₆ Mw: 174.11 Teplota tavenia: ∼ 190 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002721 Číslo CAS: 4023-65-8 EINECS: 223-688-6 |