Tlačiť
Fumaric acid monoethyl ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
156201000 156200250
ACRO156201000EA 261.13 EUR
ACRO156201000 ACRO156200250
Fumaric acid monoethyl ester 95%
Fumaric acid monoethyl ester
Vzorec: C₆H₈O₄
Teplota varu: 147 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: 64…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002699
Číslo CAS: 2459-05-4
EINECS: 219-544-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
Titration with NaOH ≥94 %