Tlačiť
Dibenzyl azodicarboxylate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19347.06 L19347.14
L19347.06EA 73.41 EUR
L19347.06 L19347.14
Dibenzyl azodicarboxylate 96%
Dibenzyl azodicarboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₄N₂O₄
Teplota tavenia: 43…47 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00016737
Číslo CAS: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0