Tlačiť
Dipentaerythritol 85+%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
117120250 117125000
ACRO117120250EA 47.73 EUR
ACRO117120250 ACRO117125000
Dipentaerythritol 85+%, Technical Grade
Dipentaerythritol
Vzorec: C₁₀H₂₂O₇
Teplota tavenia: 215…225 °C
Teplota vzplanutia: >150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004691
Číslo CAS: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 225 °C
GC ≥85.0 %
Hydroxyl value 1125 to 1325 mg KOH/g
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g