Tlačiť
(2-Hydroxyethyl)hydrazine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: β-Hydroxyethylhydrazine
43793.09 43793.30 43793.18
43793.09EA 50.54 EUR
43793.09 43793.30 43793.18
(2-Hydroxyethyl)hydrazine
(2-Hydroxyethyl)hydrazine
CAS No.: 109-84-2 Molecular Formula: HOCH2CH2NHNH2 Formula Weight: 76.10 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 1.121 Refractive Index: 1.4930 Melting Point: -70° Boiling Point: 218-220° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007623
Vzorec: C₂H₈N₂O
Teplota varu: 218…220 °C
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 1,121
Teplota vzplanutia: 73 °C (163 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007623
Číslo CAS: 109-84-2
EINECS: 203-711-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,II