Tlačiť
Tris(2-aminoethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
225630-100ML 225630-10ML
SIAL225630-100MLEA 328.12 EUR
SIAL225630-100ML SIAL225630-10ML
Tris(2-aminoethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Tris(2-aminoethyl)amine
Vzorec: C₆H₁₈N₄
Číslo MDL: MFCD00008177
Číslo CAS: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4