Tris(2-aminoethyl)amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 4097-89-6
Molecular Formula: C6H18N4
Formula Weight: 146.24
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₁₈N₄ Teplota varu: 102 °C (0,05 mmHg) Hustota: 0,978 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008177 Číslo CAS: 4097-89-6 EINECS: 223-857-4 ADR: 8,II |