Tlačiť
Nitrilotriacetic acid trisodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N0253-1KG N0253-250G
SIALN0253-1KGEA 154.83 EUR
SIALN0253-1KG SIALN0253-250G
Nitrilotriacetic acid trisodium salt, Sigma-Aldrich®
Nitrilotriacetic acid trisodium salt
Vzorec: C₆H₆NNa₃O₆
Číslo MDL: MFCD00064231
Číslo CAS: 5064-31-3
EINECS: 225-768-6