Sarcosine ethyl ester hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A13112.14
A13112.22
A13112.36
A13112.14EA
147.61
EUR
A13112.14
A13112.22
A13112.36
Sarcosine ethyl ester hydrochloride ≥98%
Sarcosine ethyl ester hydrochloride
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂·HCl Teplota tavenia: 122…126 °C |
Číslo MDL:
MFCD00012506 Číslo CAS: 52605-49-9 EINECS: 258-037-5 |