Tlačiť
Sarcosine ethyl ester hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sarcosine Ethyl Ester HCl, H-Sar-OEt·HCl, Ethyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride
305590100 305590500
ACRO305590100EA 50.94 EUR
ACRO305590100 ACRO305590500
Sarcosine ethyl ester hydrochloride 97%
Sarcosine ethyl ester hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·HCl
Teplota tavenia: 123…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012506
Číslo CAS: 52605-49-9
EINECS: 258-037-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %